Oxyde de 2-chloroéthyl et de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methoxyethyl chloride
B24081.22 B24081.14 B24081.36
B24081.22EA 99.1 EUR InStock
B24081.22 B24081.14 B24081.36
Oxyde de 2-chloroéthyl et de méthyle ≥98%
Oxyde de 2-chloroéthyl et de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 627-42-9 Molecular Formula: C3H7ClO Formula Weight: 94.54 Flash Point: 8°(46°F) Refractive Index: 1.4090 Boiling Point: 89-90° UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00000972
Formule: C₃H₇ClO
MW: 94,54 g/mol
Point d'ébullition: 89…90 °C
Point de fusion: –55…55 °C
Densité: 1.04
Point d'éclair: 8 °C (46 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000972
Numéro CAS: 627-42-9
EINECS: 210-999-7
ONU: 3271
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité