3-Méthoxypropylamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B24095.AK B24095.AU
B24095.AKEA 35.9 EUR InStock
B24095.AK B24095.AU
3-Méthoxypropylamine 99%
3-Méthoxypropylamine
Purity: 99% CAS No.: 5332-73-0 Molecular Formula: CH3O(CH2)3NH2 Formula Weight: 89.14 Flash Point: 27°(81°F) Refractive Index: 1.4175 Odour: Amine-like Melting Point: -70° Boiling Point: 117-119° Beilstein Reference: 878144 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00014831
Formule: C₄H₁₁NO
Point d'ébullition: 117…119 °C
Point de fusion: < –70 °C
Densité: 0.872
Point d'éclair: 27 °C (81 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014831
Numéro CAS: 5332-73-0
EINECS: 226-241-3
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité