Dichloroacétate de méthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24399.22 B24399.36
B24399.22EA 23.1 EUR InStock
B24399.22 B24399.36
Dichloroacétate de méthyle ≥99%
Dichloroacétate de méthyle
Purity: 99% CAS No.: 116-54-1 Molecular Formula: C3H4Cl2O2 Formula Weight: 142.97 Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4420 Odour: Pungent Melting Point: -52° Boiling Point: 142-144° UN No.: 2299 MDL No.: MFCD00000843
Formule: C₃H₄Cl₂O₂
Point d'ébullition: 142…144 °C
Point de fusion: –52 °C
Densité: 1.380
Point d'éclair: 70 °C (158 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000843
Numéro CAS: 116-54-1
EINECS: 204-146-8
ONU: 2299
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité