Isopropyle salicylate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B24471.22EA 179 EUR InStock
B24471.22 B24471.14
Isopropyle salicylate ≥99%
Isopropyle salicylate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Point d'ébullition: 122 °C (18 mmHg)
Densité: 1,09
Point d'éclair: >93 °C (199 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035703
Numéro CAS: 607-85-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité