2,4-Dihydroxybenzoate de méthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24757.14 B24757.22
B24757.14EA 89.2 EUR InStock
B24757.14 B24757.22
2,4-Dihydroxybenzoate de méthyle ≥97%
2,4-Dihydroxybenzoate de méthyle
Purity: 97% CAS No.: 2150-47-2 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 116-119° MDL No.: MFCD00002276
Formule: C₈H₈O₄
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 116…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002276
Numéro CAS: 2150-47-2
EINECS: 218-428-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité