Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Éthyl-2-thiourée ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-Éthylthiourée

B24761.09EA 59.2 EUR InStock
B24761.09
1-Éthyl-2-thiourée ≥99%
1-Éthyl-2-thiourée


Formule: C₃H₈N₂S
MW: 104,18 g/mol
Point d'ébullition: 162 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 108…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004939
Numéro CAS: 625-53-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité