2,4,6-Triphénylaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 5'-Phenyl-[1,1':3',1''-terphenyl]-2'-amine
B24871.03 B24871.06 B24871.14
B24871.03EA 94.7 EUR InStock
B24871.03 B24871.06 B24871.14
2,4,6-Triphénylaniline ≥98%
2,4,6-Triphénylaniline
Purity: 98% CAS No.: 6864-20-6 Molecular Formula: C24H19N Formula Weight: 321.43 Melting Point: 122-125° MDL No.: MFCD00012371
Formule: C₂₄H₁₉N
MW: 321,42 g/mol
Point de fusion: 122…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012371
Numéro CAS: 6864-20-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité