Chlorure de 4-bromo-2-chlorobenzènesulfonyle 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Bromo-2-chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
B24913.06 B24913.14 B24913.22
B24913.06EA 66.8 EUR InStock
B24913.06 B24913.14 B24913.22
Chlorure de 4-bromo-2-chlorobenzènesulfonyle 96%
Chlorure de 4-bromo-2-chlorobenzènesulfonyle
Purity: 96% CAS No.: 351003-52-6 Molecular Formula: C6H3BrCl2O2S Formula Weight: 289.96 Melting Point: 76-81° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD03094630
Formule: C₆H₃BrCl₂O₂S
MW: 289,96 g/mol
Point de fusion: 76…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094630
Numéro CAS: 351003-52-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité