5-Amino-4,6-dichloropyrimidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24985.06 B24985.14
B24985.06EA 181 EUR InStock
B24985.06 B24985.14
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine ≥98%
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Purity: 98+% CAS No.: 5413-85-4 Molecular Formula: C4H3Cl2N3 Formula Weight: 164.00 Odour: Irritating Melting Point: 143-146° Beilstein Reference: 126885 MDL No.: MFCD00006108
Formule: C₄H₃Cl₂N₃
Point d'ébullition: 262 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 143…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006108
Numéro CAS: 5413-85-4
EINECS: 226-503-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité