Bromure de triméthylsulfonium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25098.14EA 67 EUR InStock
B25098.14 B25098.36 B25098.22
Bromure de triméthylsulfonium ≥98%
Bromure de triméthylsulfonium
Formule: C₃H₉BrS
MW: 157,07 g/mol
Point de fusion: 203 °C (subl.)
Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051367
Numéro CAS: 3084-53-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité