N-(6-Bromohexyl)phtalimide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B25128.06 B25128.14 B25128.22
B25128.06EA 59.1 EUR InStock
B25128.06 B25128.14 B25128.22
N-(6-Bromohexyl)phtalimide ≥97%
N-(6-Bromohexyl)phtalimide
Purity: 97% CAS No.: 24566-79-8 Molecular Formula: C14H16BrNO2 Formula Weight: 310.19 Odour: Odourless Melting Point: 54-60° Boiling Point: 186-188°/0.4mm Beilstein Reference: 186875 MDL No.: MFCD00023098
Formule: C₁₄H₁₆BrNO₂
MW: 310,19 g/mol
Point d'ébullition: 186…188 °C (0.4 mmHg)
Point de fusion: 54…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023098
Numéro CAS: 24566-79-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité