5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B25365.06EA 129 EUR InStock
B25365.06 B25365.03
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine ≥98%
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Formule: C₄HBrCl₂N₂
MW: 227,87 g/mol
Point d'ébullition: 128 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 29…30 °C
Densité: 1,781
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00127818
Numéro CAS: 36082-50-5
EINECS: 000-000-0
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité