1-Méthylbenzimidazole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25472.14EA 219 EUR InStock
B25472.14 B25472.06
1-Méthylbenzimidazole ≥99%
1-Méthylbenzimidazole
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 154 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 59…62 °C
Densité: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192275
Numéro CAS: 1632-83-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité