3,5-Dibromobenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25495.06 B25495.14
B25495.06EA 108 EUR InStock
B25495.06 B25495.14
3,5-Dibromobenzaldéhyde ≥98%
3,5-Dibromobenzaldéhyde
Purity: 98% CAS No.: 56990-02-4 Molecular Formula: C7H4Br2O Formula Weight: 263.93 Melting Point: 89-93° Beilstein Reference: 2573432
Formule: C₇H₄Br₂O
MW: 263,92 g/mol
Point de fusion: 89…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00156887
Numéro CAS: 56990-02-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité