5-Iodo-o-anisidine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Iodo-2-anisidine5-Iodo-2-méthoxyaniline
B25557.03EA 37.1 EUR InStock
B25557.03 B25557.06
5-Iodo-o-anisidine ≥97%
5-Iodo-o-anisidine
Formule: C₇H₈INO
MW: 249,05 g/mol
Point de fusion: 86…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095407
Numéro CAS: 77770-09-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité