Acide 8-bromocaprylique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 8-Bromooctanoic acid, ω-Bromocaprylic acid, 8-Bromooctoic acid, ω-Bromooctoic acid, ω-Bromooctanoic acid
B25575.09 B25575.18
B25575.09EA 133 EUR InStock
B25575.09 B25575.18
Acide 8-bromocaprylique ≥97%
Acide 8-bromocaprylique
Purity: 97% CAS No.: 17696-11-6 Molecular Formula: C8H15BrO2 Formula Weight: 223.11 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 37-41° Boiling Point: 147-150°/2mm UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00004430
Formule: BrH₂C(CH₂)₆COOH
MW: 223,11 g/mol
Point d'ébullition: 147…150 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 37…41 °C
Densité: 1.324 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004430
Numéro CAS: 17696-11-6
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité