Hydrogénosulfate de sodium, anhydre 90+% remainder mainly sodium sulphate
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B25587.0B B25587.0I B25587.30
B25587.0BEA 66.2 EUR InStock
B25587.0B B25587.0I B25587.30
Hydrogénosulfate de sodium, anhydre 90+% remainder mainly sodium sulphate
Hydrogénosulfate de sodium
Purity: 90+% CAS No.: 7681-38-1 Molecular Formula: NaHSO4 Formula Weight: 120.06 Odour: Odourless pH: 1.0 Melting Point: 177-180° Merck Reference: 14,8586 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00003531
Formule: HNaO₄S
Point de fusion: 177…180 °C
Densité: 2.435
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003531
Numéro CAS: 7681-38-1
EINECS: 231-665-7
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8586
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité