5-Phényltétrazole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25664.14EA 54.5 EUR InStock
B25664.14 B25664.22
5-Phényltétrazole ≥99%
5-Phényltétrazole
Formule: C₇H₆N₄
MW: 146,15 g/mol
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 215 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022388
Numéro CAS: 18039-42-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité