5-Bromo-o-anisidine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B25693.06 B25693.14
B25693.06EA 107 EUR InStock
B25693.06 B25693.14
5-Bromo-o-anisidine ≥97%
5-Bromo-o-anisidine
Purity: 97% CAS No.: 6358-77-6 Molecular Formula: C7H8BrNO Formula Weight: 202.05 Melting Point: 94-96° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD04037882
Formule: C₇H₈BrNO
MW: 202,05 g/mol
Point de fusion: 94…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04037882
Numéro CAS: 6358-77-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité