2-Amino-5-phénylpyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26002.MD H26002.03
H26002.MDEA 57.5 EUR InStock
H26002.MD H26002.03
2-Amino-5-phénylpyridine 97%
2-Amino-5-phénylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 33421-40-8 Molecular Formula: C11H10N2 Formula Weight: 170.21 Melting Point: 133-137° MDL No.: MFCD01692452
Formule: C₁₁H₁₀N₂
Point de fusion: 133…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01692452
Numéro CAS: 33421-40-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité