2-Fluorocyclohexanone 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26032.MD H26032.03
H26032.MDEA 84.8 EUR InStock
H26032.MD H26032.03
2-Fluorocyclohexanone 96%
2-Fluorocyclohexanone
Purity: 96% CAS No.: 694-82-6 Molecular Formula: C6H9FO Formula Weight: 116.13 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 71°(160°F) Refractive Index: 1.4440 Boiling Point: 78°/17mm MDL No.: MFCD01076476
Formule: C₆H₉FO
MW: 116,14 g/mol
Point d'ébullition: 78 °C (17 mmHg)
Densité: 1.08
Point d'éclair: 71 °C (160 °F)
Numéro MDL: MFCD01076476
Numéro CAS: 694-82-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité