5-Fluoroindazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26033.03EA 199 EUR InStock
H26033.03
5-Fluoroindazole ≥98%
5-Fluoroindazole
Formule: C₇H₅FN₂
MW: 136,13 g/mol
Point de fusion: 122…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972877
Numéro CAS: 348-26-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité