6-Fluoro-m-toluonitrile ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H26166.06EA 111 EUR InStock
H26166.06 H26166.03
6-Fluoro-m-toluonitrile ≥99%
6-Fluoro-m-toluonitrile
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Point de fusion: 49…52 °C
Point d'éclair: 94 °C (201 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134542
Numéro CAS: 64113-84-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité