Anhydride 3,6-difluorophtalique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26215.MCEA 48.1 EUR InStock
H26215.MC H26215.ME
Anhydride 3,6-difluorophtalique ≥97%
Anhydride 3,6-difluorophtalique
Formule: C₈H₂F₂O₃
MW: 184,1 g/mol
Point de fusion: 218…221 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134537
Numéro CAS: 652-40-4
EINECS: None
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité