o-Bromotoluène-α-thiol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromobenzylmercaptan, o-Bromotoluene-α-thiol
H26247.MD H26247.03 H26247.06
H26247.MDEA 17.8 EUR InStock
H26247.MD H26247.03 H26247.06
o-Bromotoluène-α-thiol ≥99%
o-Bromotoluène-α-thiol
Purity: 99% CAS No.: 143888-85-1 Molecular Formula: C7H7BrS Formula Weight: 203.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6170 Boiling Point: 256-257° UN No.: 2810 MDL No.: MFCD04038925
Formule: C₇H₇BrS
MW: 203,1 g/mol
Point d'ébullition: 256…257 °C
Densité: 1.527
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038925
Numéro CAS: 143888-85-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité