Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

H26288.06EA 73.3 EUR InStock
H26288.06 H26288.03
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine ≥98%
2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine


Formule: C₄HCl₂FN₂
MW: 166,97 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (16 mmHg)
Point de fusion: 36…39 °C
Point d'éclair: 106 °C (223 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233551
Numéro CAS: 2927-71-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité