p-Bromotoluène-α-thiol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H26299.MD H26299.03 H26299.06
H26299.MDEA 48.7 EUR InStock
H26299.MD H26299.03 H26299.06
p-Bromotoluène-α-thiol ≥98%
p-Bromotoluène-α-thiol
Purity: 98% CAS No.: 19552-10-4 Molecular Formula: C7H7BrS Formula Weight: 203.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6170 Melting Point: 26-30° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD03701566
Formule: C₇H₇BrS
Point de fusion: 26…30 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701566
Numéro CAS: 19552-10-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité