4-Pentylaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Amylaniline, 4-n-Pentylaniline, 4-Pentylaniline
H26569.06 H26569.14
H26569.06EA 67.5 EUR InStock
H26569.06 H26569.14
4-Pentylaniline ≥98%
4-Pentylaniline
Purity: 98% CAS No.: 33228-44-3 Molecular Formula: C11H17N Formula Weight: 163.26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.53 Boiling Point: 130° MDL No.: MFCD00007926
Formule: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C
Densité: 0.919
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007926
Numéro CAS: 33228-44-3
EINECS: 251-409-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité