4-Heptylaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26793.06 H26793.14
H26793.06EA 65.5 EUR InStock
H26793.06 H26793.14
4-Heptylaniline ≥98%
4-Heptylaniline
Purity: 98% CAS No.: 37529-27-4 Molecular Formula: C13H21N Formula Weight: 191.31 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5200 Boiling Point: 159°/18mm MDL No.: MFCD00007928
Formule: C₁₃H₂₁N
MW: 191,32 g/mol
Point d'ébullition: 159 °C (18 mmHg)
Densité: 0.91
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007928
Numéro CAS: 37529-27-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité