2,6-Diméthoxyaniline ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27139.03 H27139.06
H27139.03EA 110 EUR InStock
H27139.03 H27139.06
2,6-Diméthoxyaniline ≥97%
2,6-Diméthoxyaniline
Purity: 97% CAS No.: 2734-70-5 Molecular Formula: C8H11NO2 Formula Weight: 153.18 Odour: Characteristic Melting Point: 76-78° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00053934
Formule: C₈H₁₁NO₂
Point de fusion: 76…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053934
Numéro CAS: 2734-70-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité