Chlorure de 1-hexyl-3-méthylimidazolium ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H27178.06EA 36.7 EUR InStock
H27178.06 H27178.18
Chlorure de 1-hexyl-3-méthylimidazolium ≥98%
Chlorure de 1-hexyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₁₀H₁₉ClN₂
MW: 202,73 g/mol
Point de fusion: –85 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093289
Numéro CAS: 171058-17-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité