2-Bromoisonicotinonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27191.03 H27191.06
H27191.03EA 111 EUR InStock
H27191.03 H27191.06
2-Bromoisonicotinonitrile ≥97%
2-Bromoisonicotinonitrile
Purity: 97% CAS No.: 10386-27-3 Molecular Formula: C6H3BrN2 Formula Weight: 183.01 Odour: Odourless Melting Point: 70-74° MDL No.: MFCD07367879
Formule: C₆H₃BrN₂
Point de fusion: 70…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367879
Numéro CAS: 10386-27-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité