1,2,3,4,5-Pentaphénylcyclopentadiene ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1,2,3,4,5-Pentaphényl-1,3-cyclopentadiene
H27223.03EA 132 EUR InStock
H27223.03 H27223.MD H27223.06
1,2,3,4,5-Pentaphénylcyclopentadiene ≥99%
1,2,3,4,5-Pentaphénylcyclopentadiene
Formule: C₃₅H₂₆
MW: 446,59 g/mol
Point de fusion: 254…257 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012263
Numéro CAS: 2519-10-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité