4,6-Dibromopyrimidine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27254.06EA 898 EUR InStock
H27254.06 H27254.03
4,6-Dibromopyrimidine 95%
4,6-Dibromopyrimidine
Formule: C₄H₂Br₂N₂
Point de fusion: 49…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00233946
Numéro CAS: 36847-10-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité