2,6-Diisopropyl-N,N-diméthylaniline 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27275.06 H27275.03
H27275.06EA 146 EUR InStock
H27275.06 H27275.03
2,6-Diisopropyl-N,N-diméthylaniline 96%
2,6-Diisopropyl-N,N-diméthylaniline
Purity: 96% CAS No.: 2909-77-5 Molecular Formula: C14H23N Formula Weight: 205.34 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5005 Boiling Point: 86°/2.5mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00144978
Formule: C₁₄H₂₃N
MW: 205,34 g/mol
Point d'ébullition: 86 °C (2.5 mmHg)
Densité: 0.873
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144978
Numéro CAS: 2909-77-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité