1-Pentyl-4-iodobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Iodopentylbenzene, 4-Pentyliodbenzol, 1-(4-Iodophenyl)pentane, 1-Iodo-4-pentylbenzene, 4-Pentyliodobenzene, 1-Iodo-4-n-pentylbenzene
H27356.09 H27356.03
H27356.09EA 167 EUR InStock
H27356.09 H27356.03
1-Pentyl-4-iodobenzène ≥98%
1-Pentyl-4-iodobenzène
Purity: 98% CAS No.: 85017-60-3 Molecular Formula: C11H15I Formula Weight: 274.14 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 88°/1mm MDL No.: MFCD00079767
Formule: C₁₁H₁₅I
MW: 274,14 g/mol
Point d'ébullition: 88 °C (1 mmHg)
Densité: 1.38
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079767
Numéro CAS: 85017-60-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité