Tétrafluoroborate de 1-hexyl-3-méthylimidazolium ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27548.06EA 81.9 EUR InStock
H27548.06 H27548.18
Tétrafluoroborate de 1-hexyl-3-méthylimidazolium ≥99%
Tétrafluoroborate de 1-hexyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₁₀H₁₉BF₄N₂
MW: 254,08 g/mol
Point d'ébullition: ∼200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –81 °C
Densité: 1,149
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095459
Numéro CAS: 244193-50-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité