Sulfate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium et d'éthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Basionic® LQ 011-Ethyl-3-méthylimidazolium éthylsulfateEMIM ESU
H27571.30EA 250 EUR InStock
H27571.30 H27571.18
Sulfate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium et d'éthyle ≥99%
Sulfate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium et d'éthyle
Formule: C₈H₁₆N₂O₄S
MW: 236,29 g/mol
Point de fusion: < –30 °C
Densité: 1,24
Point d'éclair: 162 °C (324 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798189
Numéro CAS: 342573-75-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité