Sulfate de 1-butyl-3-méthylimidazolium et de méthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: [BMIM] [MeSO4], 1-n-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulphate, ECOENG 411, BMIMMeSO4
H27754.06 H27754.18
H27754.06EA 40.8 EUR InStock
H27754.06 H27754.18
Sulfate de 1-butyl-3-méthylimidazolium et de méthyle ≥99%
1-Butyl-3-methylimidazolium methyl sulphate
Purity: 99% CAS No.: 401788-98-5 Molecular Formula: C9H18N2O4S Formula Weight: 250.32 Refractive Index: 1.4780
Formule: C₉H₁₈N₂O₄S
MW: 250,32 g/mol
Densité: 1.21
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095437
Numéro CAS: 401788-98-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité