2-Amino-6-chlorobenzothiazole 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27877.06 H27877.14
H27877.06EA 40.4 EUR InStock
H27877.06 H27877.14
2-Amino-6-chlorobenzothiazole 99%
2-Amino-6-chlorobenzothiazole
Purity: 99% CAS No.: 95-24-9 Molecular Formula: C7H5ClN2S Formula Weight: 184.64 Melting Point: 199-201° MDL No.: MFCD00053557
Formule: C₇H₅ClN₂S
MW: 184,65 g/mol
Point d'ébullition: 344 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 199…201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053557
Numéro CAS: 95-24-9
EINECS: 202-402-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité