3,3-Diméthylcyclohexanone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H28000.03EA 49.2 EUR InStock
H28000.03 H28000.06
3,3-Diméthylcyclohexanone ≥97%
3,3-Diméthylcyclohexanone
Formule: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Point d'ébullition: 175 °C
Point de fusion: 6 °C
Densité: 0,91
Point d'éclair: 59 °C (138 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040178
Numéro CAS: 2979-19-3
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité