Acide 5-bromoindole-3-ylacétique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H29217.03EA 159 EUR InStock
H29217.03 H29217.MD
Acide 5-bromoindole-3-ylacétique ≥97%
Acide 5-bromoindole-3-ylacétique
Formule: C₁₀H₈BrNO₂
MW: 254,08 g/mol
Point de fusion: 144…145 °C (déc.)
Densité: 1,754 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005637
Numéro CAS: 40432-84-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité