Amantadine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H30076.06 H30076.14 H30076.22
H30076.06EA 66.2 EUR InStock
H30076.06 H30076.14 H30076.22
Amantadine 98%
Amantadine
Purity: 98% CAS No.: 768-94-5 Molecular Formula: C10H17N Formula Weight: 151.25 Melting Point: ca 200° subl. MDL No.: MFCD00074732
Formule: C₁₀H₁₇N
Point d'ébullition: 214 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 200 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074732
Numéro CAS: 768-94-5
EINECS: 212-201-2
Merck Index: 12,00389
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité