1-(4-Chloro-2-thiényl)éthane-1-one ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(4-Chlorothiophen-2-yl)ethanone, 1-(4-Chloro-2-thienyl)-1-ethanone
H30384.06 H30384.14
H30384.06EA 111 EUR InStock
H30384.06 H30384.14
1-(4-Chloro-2-thiényl)éthane-1-one ≥98%
1-(4-Chloro-2-thiényl)éthane-1-one
Purity: 98+% CAS No.: 34730-20-6 Molecular Formula: C6H5ClOS Formula Weight: 160.62 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00082791
Formule: C₆H₅ClOS
MW: 160,62 g/mol
Densité: 1.334
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082791
Numéro CAS: 34730-20-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité