2-Amino-6-fluoropyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H30629.03 H30629.06
H30629.03EA 91.6 EUR InStock
H30629.03 H30629.06
2-Amino-6-fluoropyridine 97%
2-Amino-6-fluoropyridine
Purity: 97% CAS No.: 1597-32-6 Molecular Formula: C5H5FN2 Formula Weight: 112.11 Odour: Characteristic Melting Point: 58-62° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD04114200
Formule: C₅H₅FN₂
Point de fusion: 58…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114200
Numéro CAS: 1597-32-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité