5-Amino-2-fluoropyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Fluoro-5-pyridylamine
H30872.06EA 636 EUR InStock
H30872.06 H30872.03
5-Amino-2-fluoropyridine ≥97%
5-Amino-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₅FN₂
MW: 112,11 g/mol
Point de fusion: 88…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632180
Numéro CAS: 1827-27-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité