2-Bromo-6-fluoropyridine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H30924.03 H30924.06
H30924.03EA 98.5 EUR InStock
H30924.03 H30924.06
2-Bromo-6-fluoropyridine ≥97%
2-Bromo-6-fluoropyridine
Purity: 97% CAS No.: 144100-07-2 Molecular Formula: C5H3BrFN Formula Weight: 175.99 Melting Point: 30-34° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD03095258
Formule: C₅H₃BrFN
Point de fusion: 30…34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095258
Numéro CAS: 144100-07-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité