2,5-Dibromobenzaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H31689.03 H31689.06 H31689.14
H31689.03EA 55.9 EUR InStock
H31689.03 H31689.06 H31689.14
2,5-Dibromobenzaldéhyde ≥97%
2,5-Dibromobenzaldéhyde
Purity: 97% CAS No.: 74553-29-0 Molecular Formula: C7H4Br2O Formula Weight: 263.93 Melting Point: 88-102° MDL No.: MFCD00462864
Formule: C₇H₄Br₂O
MW: 263,92 g/mol
Point de fusion: 88…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00462864
Numéro CAS: 74553-29-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité