Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 2-fluoro-α-méthylbenzylique 95%

Fournisseur: Thermo Scientific

H31900.09EA 90.4 EUR InStock
H31900.09
Alcool 2-fluoro-α-méthylbenzylique 95%
Alcool 2-fluoro-α-méthylbenzylique


Formule: C₈H₉FO
MW: 140,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014401
Numéro CAS: 445-26-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité