2-Phénylquinoléine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
H31920.06EA 251 EUR InStock
H31920.06 H31920.03
2-Phénylquinoléine ≥99%
2-Phénylquinoléine
Purity: 99+%
CAS No.: 612-96-4
Molecular Formula: C15H11N
Formula Weight: 205.26
Melting Point: 82-84°
Boiling Point: 363°
MDL No.: MFCD00011568
Formule: C₁₅H₁₁N
MW: 205,26 g/mol
Point d'ébullition: 363 °C
Point de fusion: 82…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011568
Numéro CAS: 612-96-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité